Key Documents
177881
Tris(hydroxymethyl)phosphine
90%
Synonim(y):
Phosphinidynetrimethanol, Trimethylolphosphine, Tris(methanol)phosphine
About This Item
Polecane produkty
Próba
90%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
tw
111-113 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
48-56 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
OCP(CO)CO
InChI
1S/C3H9O3P/c4-1-7(2-5)3-6/h4-6H,1-3H2
Klucz InChI
JMXMXKRNIYCNRV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?