Merck
756792
Sigma-Aldrich
3,7-Diacetyl-1,3,7-triaza-5-phosphabicyclo[3.3.1]nonane
97%
Synonim(y):
DAPTA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16N3O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
183 °C (decomposition)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(=O)N1CN2CN(CP(C2)C1)C(C)=O
InChI
1S/C9H16N3O2P/c1-8(13)11-3-10-4-12(9(2)14)7-15(5-10)6-11/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
MYJHMDGWZWBLCK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,7-diacetylo-1,3,7-triaza-5-fosfabicyklo[3.3.1]nonan jest ligandem fosfinowym i acetylizowaną pochodną 1,3,5-triaza-7-fosfadamantanu, który może być stosowany:
  • Jako ligand w syntezie ditiolanowych kompleksów ditiolanowych wodorazy Fe-only w celu poprawy hydro- i protofilowości miejsca aktywnego.
  • Do przygotowania kompleksu (η6-arenu)-rutenu(II), który jest stosowany jako katalizator w redukcji alkoholi allilowych.
  • Jako ligand w syntezie rozpuszczalnych w wodzie kompleksów metali cis- i trans-Pt(II) i Pd(II).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenlong Ma et al.
Cancer science, 109(5), 1710-1722 (2018-03-24)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is etiologically associated with Epstein-Barr virus (EBV) infection and is known to be highly vascularized. Previous studies have suggested that EBV oncoproteins contribute to NPC angiogenesis. However, the regulatory network of EBV in angiogenesis still remains elusive.
Yanfang Song et al.
Cancer research, 77(7), 1611-1622 (2017-01-14)
Mice housed in an enriched environment display a tumor-resistant phenotype due to eustress stimulation. However, the mechanisms underlying enriched environment-induced protection against cancers remain largely unexplained. In this study, we observed a significant antitumor effect induced by enriched environment in
Sheikh F Ahmad et al.
European journal of pharmacology, 846, 100-108 (2019-01-19)
Autism spectrum disorder (ASD) is a prevalent neurodevelopmental disorder characterized by deficits in social interaction, communication, and repetitive behaviors. BTBR T+ Itpr3tf/J (BTBR) mice, a preclinical autistic model featuring ASD symptoms as defined by social relations, was used in this
Ruthenium-catalyzed reduction of allylic alcohols using glycerol as solvent and hydrogen donor
Diaz-Alvarez AE, et al.
Catalysis Communications, 13(1), 91-96 (2011)
Chen Chen et al.
Cellular and molecular neurobiology, 39(5), 651-669 (2019-04-15)
CKLF1 is a chemokine with increased expression in ischemic brain, and targeting CKLF1 has shown therapeutic effects in cerebral ischemia model. Microglia/macrophage polarization is a mechanism involved in poststroke injury expansion. Considering the quick and obvious response of CKLF1 and