Merck
475122
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
bp
70-74 °C/1 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1nccn1C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-2-6-5(7)4-8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde is a heterocyclic building block. It affords tripodal ligands on condensation reaction with tris-(2-aminoethyl)amine (tren). These tripodal ligands react with iron(III) salts in the presence of air to afford iron(II) complexes. Its vibrational spectral studies have been reported.
Zastosowanie
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde may be used in the synthesis of:
  • Schiff bases
  • ligand N,N-dimethyl-N′-(1-methylimidazole-2-ylmethyl)-ethylenediamine
  • [(bis(1-methylimidazol-2-yl)methyl)(2-(pyridyl-2-yl)ethyl)amine]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Iron (III) complexes of sterically hindered tetradentate monophenolate ligands as functional models for catechol 1, 2-dioxygenases: The role of ligand stereoelectronic properties.
Velusamy M, et al.
Inorganic Chemistry, 43(20), 6284-6293 (2004)
Synthesis and characterization of tripodal iron (II) complexes prepared from 2-pyridinecarboxaldehyde and 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde: stabilization of iron (II) cations with N 6 donor sets.
Brewer G, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(8), 2390-2396 (2004)
Synthesis, crystal structure and redox properties of bis-imidazolyl-containing copper (II) complexes.
Musie GT, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 348, 69-74 (2003)
DFT, FT-IR and FT-Raman investigations of 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde.
Polat T and Yurdakul S.
Journal of Molecular Structure, 1053, 27-37 (2013)
Structural, spectroscopic and redox studies of a new ruthenium (III) complex with an imidazole-rich tripodal ligand.
Scarpellini M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(3), 707-715 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475122-5G4061832361529
475122-1G4061832361512