Key Documents
391433
tert-Butylamine
≥99.5%
Synonim(y):
2-Amino-2-methylpropane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5.7 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
716 °F
granice wybuchowości
9.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
tw
46 °C (lit.)
mp
−67 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible 1000 g/L at 25 °C
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
organic solvents: soluble(lit.)
gęstość
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
Klucz InChI
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- (DAB-BA-PAA)
- (ABOL-BA-PAA)
- (DAB-Bn-PAA)
- As liquid hydrocarbon promoter in the systematic study on methane hydrate formation and dissociation.
- As an example in the study of the effect of amines in influencing atmospheric H2SO4-H2O nucleation.
- Hydroamination of terminal alkynes.
- To measure the surface acidity of solid catalysts by temperature-programmed desorption.
- As a reductive nitrogen source in the atomic layer deposition technique used to deposit TaN thin films from TaCl5 and TaBr5.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-36.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?