Kluczowe dokumenty
404861
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride solution
80% in H2O
Synonim(y):
THPC solution
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
stężenie
80% in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512
gęstość
1.341 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H12O4P.ClH/c5-1-9(2-6,3-7)4-8;/h5-8H,1-4H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
404861-100ML | 4061831987027 |
404861-500ML | 4061831987041 |