Merck
268879
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
97%
Synonim(y):
2,2′-(Ethylenediimino)diethanol
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
1739630
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
98-100 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCNCCNCCO
InChI
1S/C6H16N2O2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h7-10H,1-6H2
Klucz InChI
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The ideal-gas enthalpy of formation of N,N′-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine was studied.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermodynamic properties and ideal-gas enthalpies of formation for dicyclohexyl sulfide, diethylenetriamine, di-n-octyl sulfide, dimethyl carbonate, piperazine, hexachloroprop-1-ene, tetrakis(dimethylamino)ethylene, N, N'-bis-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine and 1, 2, 4-triazolo [1, 5-a] pyrimidine.
Steele WV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 42(6), 1037-1052 (1997)