Merck
127582
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
99%
Synonim(y):
2-(2-Aminoethylamino)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2NHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.15
Beilstein:
506012
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.6 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
N-(2-hydroxyethyl)ethylenediamine (hydeten) or [N-(2-aminoethyl)ethanolamine] can be used as:
  • A precursor in the synthesis of room-temperature ionic liquids, acetate and formate ammonium salts of N-(2-hydroxyethyl)-ethylenediamine.
  • A ligand in the preparation of polymeric cyano-bridged platinum(II)complexes, ligand-copper(II)carbohydrate complexes and cyano-bridged Ni-Pt and Cu-Pt coordination polymers.
It can also be used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
291.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
144 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigation of Sugar-Binding Sites in Ternary Ligand- Copper (II)- Carbohydrate Complexes
Striegler S and Tewes E
European Journal of Inorganic Chemistry, 2002(2), 487-495 (2002)
C Foti et al.
Contact dermatitis, 45(3), 129-133 (2001-09-13)
Amphoacetates are organic compounds used in many industrial applications and in cosmetic formulations for the skin, hair and mucosa, as surfactants, mild foaming and cleansing agents in concentrations ranging from 0.1% to 50%. Despite the fact that they have been
Nigel P Moore et al.
Birth defects research. Part B, Developmental and reproductive toxicology, 95(2), 107-115 (2012-03-31)
N-(2-aminoethyl)ethanolamine (AEEA) caused aneurysms of the great vessels in rats exposed in utero and during the first days post partum, exacerbated by postnatal treatment of the lactating dams (Moore et al., 2012). The purpose of this work was to examine
Nigel P Moore et al.
Birth defects research. Part B, Developmental and reproductive toxicology, 95(2), 116-122 (2012-03-27)
N-(2-Aminoethyl)ethanolamine (AEEA) induced malformations of the great vessels in the offspring of rats treated during gestation and early lactation (Schneider et al., 2012. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol [in press]). The aim of this study was to determine
Pablo Campo et al.
Chemosphere, 85(7), 1199-1203 (2011-09-20)
The treatment of hypersaline wastewaters represents a challenge since high salt concentrations disrupt bacteria present in normal biological treatments. This study was conducted to determine the fate of amines in two hypersaline wastewaters obtained from an industrial treatment plant processing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S0800-50G4061835532384
S0800-1KG4061835532377
S0800-250G4061836830809
127582-1KG4061838724960
127582-2.5KG
127582-2KG4061838724977
127582-5G
127582-250G
127582-100G4061838724953
127582-3KG
127582-500G