Kluczowe dokumenty
127124
N,N,N′-Trimethylethylenediamine
97%
Synonim(y):
1-(dimetyloamino)-2-(metyloamino)etan
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNCCN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-5-7(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)