Kluczowe dokumenty
112720
N,N-Diethylethylenediamine
≥99%
Synonim(y):
2-Diethylaminoethylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?