Merck
340871
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
95%
Synonim(y):
4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Cl)(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
206 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
RVEATKYEARPWRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3