Merck
761737
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder or crystals
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-12)11-6/h1-4H
Klucz InChI
OMFVRHWVFINADV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
75.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)