Kluczowe dokumenty
P62208
3-Pyridinecarboxaldehyde
98%
Synonim(y):
Nicotinaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
tw
78-81 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.141 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
Klucz InChI
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)