Merck
533068
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
98%
Synonim(y):
6-Methoxy-3-nicotinaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer indeksu EC:
627-354-4
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
51-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
COc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7-3-2-6(5-9)4-8-7/h2-5H,1H3
Klucz InChI
CTAIEPPAOULMFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, also known as 6-methoxy-3-nicotinaldehyde, can be prepared from 5-bromo-2-methoxypyridine.
Zastosowanie
6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde may be used to prepare 6-methoxy-4-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde and 6-methoxy-5-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde.
An intermediate for the synthesis of the somatostatic sst3 receptor.
Substrate used in a synthesis of flavanones via an L-proline-catalyzed condensation with o-hydroxyarylketones.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Asymmetry, 14, 3469-3477 (2003)
Tetrahedron Letters, 46, 6991-6991 (2005)
Lithiation of methoxypyridines directed by ?-amino alkoxides.
Comins DL and Killpack MO.
The Journal of Organic Chemistry, 55(1), 69-73 (1990)