Kluczowe dokumenty
694177
5-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
Synonim(y):
5-Bromo-2-picolinaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
mp
91-96 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccc(C=O)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-5-1-2-6(4-9)8-3-5/h1-4H
Klucz InChI
ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?