Merck
520411
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-nitropyridine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
148-150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
Klucz InChI
ATXXLNCPVSUCNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
FT-Raman and FT-IR spectra, vibrational assignments and density functional studies of 5-bromo-2-nitropyridine.
Sundaraganesan N, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 61(13), 2995-3001 (2005)
Lixin Qiao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(21), 6122-6126 (2009-09-29)
A structure-activity relationship study for a 2-chloroanilide derivative of pyrazolo[1,5-a]pyridine revealed that increased EphB3 kinase inhibitory activity could be accomplished by retaining the 2-chloroanilide and introducing a phenyl or small electron donating substituents to the 5-position of the pyrazolo[1,5-a]pyridine. In
Synthesis of fluorine-18-labelled 5-and 6-fluoro-2-pyridinamine.
Abrahim A, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 49(4), 345-356 (2006)
Structure-based design and synthesis of the first weak non-phosphate inhibitors for IspF, an enzyme in the non-mevalonate pathway of isoprenoid biosynthesis.
Baumgartner C, et al.
Helvetica Chimica Acta, 90(6), 1043-1068 (2007)
Susheel J Nara et al.
The Journal of organic chemistry, 73(23), 9326-9333 (2008-11-04)
A convenient approach to 3-pyridinols and 5-pyrimidinols via a two-step Cu-catalyzed benzyloxylation/catalytic hydrogenation sequence is presented. The corresponding 3-pyridinamines and 5-pyrimidinamines can be prepared in an analogous sequence utilizing benzylamine in lieu of benzyl alcohol. The radical-scavenging ability of these