Merck
551902
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
65-69 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
Klucz InChI
PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-bromo-2-chloropirydyna może być stosowana do otrzymywania następujących związków:
  • Amino-2-chloropirydyna poprzez aminowanie katalizowane palladem.
  • 5-bromo-2-fluoropirydyna w reakcji wymiany halogenu przy użyciu bezwodnego fluorku potasu.
  • 2-chloro-5-(2,5-dimetoksyfenylo)pirydyna poprzez sprzęganie Suzuki z kwasem 2,5-dimetoksyfenyloboronowym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extensive rigid analogue design maps the binding conformation of potent N-benzylphenethylamine 5-HT2A serotonin receptor agonist ligands.
Juncosa Jr JI, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 4(1), 96-109 (2012)
Selective amination of polyhalopyridines catalyzed by a palladium-xantphos complex.
Ji JTL and Bunnelle WH.
Organic Letters, 5(24), 4611-4614 (2003)
Aromatic fluorine compounds. XI. Replacement of chlorine by fluorine in halopyridines.
Finger GC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28(6), 1666-1668 (1963)