Merck
595675
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
bp
80-83 °C/44 mmHg (lit.)
mp
30-31 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H
Klucz InChI
UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-5-fluoropyridine can be used in the synthesis of the following:
  • 5-fluoro-2-phenylpyridine via Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid
  • 5-fluoro-2-(p-tolyl)pyridine via Suzuki coupling reaction with p-tolylboronic acid
It can undergo palladium-catalyzed homo-coupling reaction to give the corresponding biaryl. It can also be employed in a palladium-catayzed α-arylation of esters leading to 4-pyridylcarboxypiperidines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lee K and Lee HP
Tetrahedron Letters, 49(27), 4302-4305 (2008)
"A fast and oxygen-promoted protocol for the ligand-free Suzuki reaction of 2-halogenated pyridines in aqueous media"
Liu C and Yang W
Chemical Communications (Cambridge, England), 41, 6267-6269 (2009)
"A General and Highly Efficient Method for the Construction of Aryl-Substituted N-Heteroarenes"
Liu C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1010(29), 5548-5551 (2010)
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)