Merck
723339
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoropyridine
96%
Synonim(y):
4-Fluoro-2-bromopyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrFN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537
gęstość
1.699 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
Klucz InChI
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)