Merck
723576
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexyltrifluoroborate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BF3K
Masa cząsteczkowa:
190.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
187-192 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
Klucz InChI
WWDXLJUMJZXRLX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)