Merck
738476
Sigma-Aldrich
Potassium cyclobutyltrifluoroborate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
94-100 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)C1CCC1
InChI
1S/C4H7BF3.K/c6-5(7,8)4-2-1-3-4;/h4H,1-3H2;/q-1;+1
Klucz InChI
GZQJPWKFEMYYOO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)