Kluczowe dokumenty
671479
cataCXium® A
95%
Synonim(y):
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CCCCP([C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2)[C@@]45C[C@@H]6C[C@@H](C[C@@H](C6)C4)C5
InChI
1S/C24H39P/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24/h17-22H,2-16H2,1H3/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-
Klucz InChI
HTJWUNNIRKDDIV-FECFBMJZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
cataCXium® A is commonly used as a catalyst in cross-coupling reactions, such as Suzuki and Sonogashira reactions.
Zastosowanie
Other applications:
- palladium-catalyzed carbonylation of aryl and heteroaryl halides
- palladium-catalyzed synthesis of (hetero)aromatic nitriles
- palladium-catalyzed aminocarbonylation of aryl halides
Cechy i korzyści
- Mild reaction condition
- Low catalyst loading
- High yield and turn over number
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.
Ligandy cataCXium® ułatwiają reakcje sprzęgania krzyżowego, niezbędne w nauce o polimerach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.