Kluczowe dokumenty
638439
JohnPhos
97%
Synonim(y):
(2-Biphenyl)di-tert-butylphosphine, (2-Biphenylyl)di-tert-butylphosphine, 2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
86-88 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16/h7-15H,1-6H3
Klucz InChI
CNXMDTWQWLGCPE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Zastosowanie
- Hydrophenoxylation of unactivated internal alkynes.
- Microwave-mediated Suzuki-Miyaura cross-coupling of benzylic bromides.
- Pharmaceutical synthesis of novel imidazo[1,2-a]pyridines, having potent activity against the herpes virus.
- Barluenga′s coupling of vinyl bromides with hydrazines.
- Pd-catalyzed 2,3-diarylation of α,α-disubstituted-3-thiophenemethanols, via cleavage of C-H and C-C bonds.
Catalyst for:
- Decarboxylative cross-coupling of dialkoxybenzoic acids with diaryl disulfides or diaryl diselenides
- Stereoselective preparation of imidazolidinones via intramolecular hydroamination of N-allylic-N-arylureas
- Regioselective arylation of olefins with aryl chlorides
- Cross-coupling reaction for the synthesis of polyunsaturated macrolactones
- Regioselective O-alkylation reactions
- Sonogashira-type cross coupling
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Buchwald Ligands
Buchwald Phosphine Ligands
Over the past several years, Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds has rapidly gained acceptance as a suitable alternative to more commonly known methods such as: Stille (Sn), Kumada (Mg), Suzuki (B), and Negishi (Zn) cross-couplings.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Powiązane treści
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu identyfikacji najbardziej efektywnych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
638439-25G | 4061833399354 |
638439-100G | 4061833301548 |
638439-5G | 4061833357019 |
638439-1G | 4061832726700 |