Key Documents
695882
PhDave-Phos
97%
Synonim(y):
2-Diphenylphosphino-2′-(N,N-dimethylamino)biphenyl, 2′-(Diphenylphosphino)-N,N′-dimethyl-(1,1′-biphenyl)-2-amine, PhDavePhos
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
mp
122-126 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CN(C)c1ccccc1-c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NP/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22/h3-20H,1-2H3
Klucz InChI
JGFXUYLYPITYGR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dialkylbiaryl phosphine ligand often used for Pd-catalyzed reactions in a range of contexts.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.