Merck
759171
Sigma-Aldrich
CPhos
98%
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H41N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
108-113 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CN(C)C(C=CC=C1N(C)C)=C1C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H41N2P/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3
Klucz InChI
DRNAQRXLOSUHBQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
CPhos can be used:
  • As a ligand in the Pd-catalyzed synthesis of 3-cyclopentylindole derivatives, dihydrobenzofurans and trans-bicyclic sulfamides.
  • To synthesize palladacycle precatalysts for Negishi coupling of secondary alkylzinc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly selective palladium-catalyzed cross-coupling of secondary alkylzinc reagents with heteroaryl halides.
Yang Y, et al.
Organic Letters, 16(17), 4638-4641 (2014)
Stereocontrolled Synthesis of Bicyclic Sulfamides via Pd-Catalyzed Alkene Carboamination Reactions. Control of 1, 3-Asymmetric Induction by Manipulating Mechanistic Pathways.
Babij NR, et al.
Organic Letters, 16(12), 3412-3415 (2014)
Pd-Catalyzed Alkene Carboheteroarylation Reactions for the Synthesis of 3-Cyclopentylindole Derivatives.
Kirsch JK, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(21), 13568-13573 (2018)
Negishi coupling of secondary alkylzinc halides with aryl bromides and chlorides.
Han C and Buchwald SL
Journal of the American Chemical Society, 131(22), 7532-7533 (2009)
Synthesis of 2, 3-dihydrobenzofurans via the palladium catalyzed carboalkoxylation of 2-allylphenols.
Hutt JT and Wolfe JP
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 3(10), 1314-1318 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
759171-1G4061826646212
759171-5G4061833340073