Merck
900471
Sigma-Aldrich
CPhos Pd G4
95%
Synonim(y):
[2′ -(dicykloheksylofosfino-κP)-N2,N2,N6,N6-tetrametylo[1,1′-bifenylo]-2,6-diamina](metanosulfoniano-κO)[2′-(metyloamino-κN)[1,1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H56N3O3PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
820.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
Właściwości
generation 4
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)NC.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cccc2N(C)C)N(C)C.[S](=O)(=O)([O-])C
Klucz InChI
ZBDSBEXQDXJAOM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
A fourth generation (G4) Buchwald precatalyst that is similar to the third generation (G3) precatalysts except that the amino group on the biphenyl backbone is methylated. This modification helps to prevent the limitations found when using the third generation precatalysts. It is air, moisture, and thermally-stable and shows good solubility in common organic solvents.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.