Kluczowe dokumenty
900608
APhos Pd G4
95%
Synonim(y):
(Methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium - 4-[bis(2-methyl-2-propanyl)phosphino]-N,N-dimethylaniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder or crystals
Właściwości
generation 4
przydatność reakcji
core: palladium
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
204 °C
ciąg SMILES
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH]1C)[P](C4=CC=C(C=C4)N(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C16H28NP.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h9-12H,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
Klucz InChI
MLEINNWTBGCQPS-UHFFFAOYSA-M
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.