Merck
920479
Sigma-Aldrich
GPhos Pd G4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H68NO5PPdS
Masa cząsteczkowa:
920.53
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Zastosowanie
GPhos Pd G4 is a fourth generation (G4) Buchwald palladium precatalyst for cross-coupling, demonstrating improved stability and reactivity from previous generations.
Learn more about G3 and G4 Buchwald Precatalysts
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scott D McCann et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(35), 15027-15037 (2020-08-14)
We have developed a new dialkylbiaryl monophosphine ligand, GPhos, that supports a palladium catalyst capable of promoting carbon-nitrogen cross-coupling reactions between a variety of primary amines and aryl halides; in many cases, these reactions can be carried out at room