Key Documents
918008
GPhos
≥95%
Synonim(y):
(3-(tert-Butoxy)-2′,6′-diisopropyl-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)dicyclohexylphosphane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 16
new score: 13
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
230-233 °C
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)