Merck
901219
Sigma-Aldrich
VPhos Pd G3
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H62NO4PPdS
Masa cząsteczkowa:
862.45
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
Prekatalizator palladacykliczny Buchwald z nowym ligandem biarylo(dialkilo)fosfinowym, VPhos, ma ulepszony profil aktywności w redukcyjnym sprzęganiu niearomatycznych heterocyklicznych bromków alkilowych. Jego połączone zastosowanie z układem powierzchniowo czynnym kwasu oktanowego/oktanianu sodu umożliwia sprzęganie Negishi i dostęp do różnorodnych produktów sprzężonych krzyżowo C(sp3)-C(sp2).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901219-1G4061835508792
901219-250MG4061835505333