Kluczowe dokumenty
KITALYSIS-CN
KitAlysis™ High-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit-Pack of 4
Synonim(y):
Amination Screening Kit, Buchwald-Hartwig Amination
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Amination
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
core: palladium
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Two Solvents, Weak Base (Cs2CO3)
Download the experimental excel file here
Two Solvents, Strong Base (NaOt-Bu)
Download the experimental excel file here
One Solvent (Dioxane), Two Bases
Download the experimental excel file here
One Solvent (DMAc), Two Bases
Download the experimental excel file here
Each kit contains 4 screening sets that contain the following:
Each customizable screening kit contains
- 12 X 2 pre-weighed catalysts (1 μmol) in individual microvials with magnetic stir bars
- 2 bases (NaOt-Bu and Cs2CO3)
- 2 degassed anhydrous solvents (dioxane and DMAc) in ampules
- 2 substrate reaction vials with stir bars
- 1 internal standard
- 4 reaction block replacement films
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
Cechy i korzyści
- Designed and tested by synthetic chemists
- Easily run 24-microscale reaction in parallel
- 10 μmol reactions with 1 μmol catalyst, 3 equiv. base, 0.1 M concentration
- Customizable Excel Template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
- 900634N,N-Dimethylacetamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLKarta charakterystyki
- 9006401,4-Dioxane, anhydrous, ZerO2®, 99.8% 8 mLKarta charakterystyki
- 702706Sodium tert-butoxide solution, 2 M in THF, ZerO2® 4 mLKarta charakterystyki
- 747130Josiphos SL-J009-1 Pd G3 5 µmolKarta charakterystyki
- 753009SPhos Pd G2 5 µmolKarta charakterystyki
- 753246RuPhos Pd G2 5 µmolKarta charakterystyki
- 756482P(t-Bu)3 Pd G2 5 µmolKarta charakterystyki
- 761605BrettPhos Pd G3, 98% 5 µmolKarta charakterystyki
- 762229tBuXPhos Pd G3, 98% 5 µmolKarta charakterystyki
- 763004CPhos Pd G3, 95% 5 µmolKarta charakterystyki
- 763039XantPhos Pd G3, 95% 5 µmolKarta charakterystyki
- 763381XPhos Pd G3, 98%, 1:1 MTBE adduct 5 µmolKarta charakterystyki
- 792357MorDalphos Pd G3 5 µmolKarta charakterystyki
- 804959DavePhos-Pd-G3, 95% 5 µmolKarta charakterystyki
- 804967rac-BINAP-Pd-G3, 95% 5 µmolKarta charakterystyki
polecane
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Kidney,Adrenal gland,Testes, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit
Protokoły
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
Protokół dla zestawu KitAlysis™ do przesiewowej reakcji aminowania Buchwalda-Hartwiga
Solutions & slurries to make: Go to the online user set-up page to enter molecular weights into the downloadable excel file.
Catalyst screening, KitAlysis™ High-Throughput Screening Kits, Thin layer chromatography (TLC), parallel analysis, parallel synthesisigh-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit, TLC-MS analysis
Powiązane treści
Roztwory i zawiesiny do sporządzenia: Przejdź do strony konfiguracji użytkownika online, aby wprowadzić masy cząsteczkowe do pliku Excel do pobrania.
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.