Merck
KITALYSIS-CUCN
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Copper C-N Cross-Coupling Reaction Screening Kit-Pack of 2
Synonim(y):
Zestaw do katalizowanego miedzią sprzęgania C-N
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Zastosowanie
Screening kit for Copper C-N Cross-Coupling Reactions. Step-by-step user guides and a downloadable experimental excel sheets are provided in the below hyperlinks.
Step-by-Step Guide for KitAlysis High-Throughput Copper C-N Cross-Coupling Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel sheet
Each kit contains 2 customizable screening sets that include the following components:
  • 24 (6 x 4) pre-weighed ligands in glass vials loaded with stir bars, topped with cap mat
  • Potassium phosphate: 4 pre-weighed vials with product labels and lids
  • CuI (soluble source) in preweighed vial
  • 4 degassed anhydrous solvents (dioxane, DMAc, toluene, and DMSO) in ampules
  • 1 internal standard
  • 2 KitAlysis 24-Well reaction block replacement films
  • 8 stir bars for stock solutions
  • Ampule cracker
Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
Cechy i korzyści
  • Designed and tested by synthetic chemists.
  • Easily run 24-microscale reaction in parallel.
  • Suggested conditions: 10 μmol reactions with 1 μmol catalyst (10 mol%) 0.1 M concentration, and 3 equiv. base.
  • Customizable and downloadable Excel Template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks.
Informacje prawne
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit
Powiązane treści
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.