Merck
Katalizatory miedziowe
Symbol miedzi w układzie okresowym
Katalizatory miedziowe są przydatne w łagodniejszych warunkach reakcji i wykazują doskonałą wydajność. Reakcje chemiczne są jednak powolne i wymagają wysokich temperatur. Wśród reakcji, w których pośredniczą metale przejściowe w celu utworzenia wiązań węgiel-węgiel i węgiel-heteroatom, kataliza miedziowa jest wykorzystywana w reakcjach Ullmanna, reakcjach Dielsa-Aldera, ekspansji pierścieni, sprzęganiu Castro-Stevensa, reakcji Kharascha-Sosnovsky'ego oraz godnym uwagi wariancie 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena z wykorzystaniem katalizatora Cu(I) opracowanego niezależnie przez Meldal i Sharpless. Ta tak zwana katalizowana miedzią(I) cykloaddycja azydkowo-alkinowa (CuAAC) daje początek triazolowi z terminalnego alkinu i azydku.
Kataliza wiązań węgiel-węgiel i węgiel-heteroatom ma kluczowe znaczenie dla chemii syntetycznej i syntezy związków farmakologicznych, materiałowych i biologicznych. Rozpuszczalniki organiczne i ligandy jako dodatki do reakcji sprzęgania krzyżowego katalizowanych miedzią mogą poprawić wydajność reakcji i wykorzystać łagodniejsze warunki. Oferujemy wydajne katalizatory miedziowe i prekatalizatory, a także zawierające miedź komponenty metaloorganiczne (MOF).