Wysokoprzepustowe badania przesiewowe
![High Throughput Well Plate Płytka 4x6 dołków w kolorze szarym używana do badań przesiewowych o wysokiej przepustowości.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/synthesis-enabling-tools/hts-well-plate/hts-well-plate.jpg)
Wysokowydajna płytka 24-dołkowa
High-throughput screening (HTS) to technika stosowana do przeprowadzania wielu reakcji jednocześnie w syntezie równoległej. Technika ta, znana również jako eksperymenty wysokoprzepustowe (HTE), jest szczególnie przydatna do szybkiego i wydajnego przesiewania związków w celu znalezienia idealnych reagentów dla danej reakcji. Wysokowydajne metody przesiewowe często wykorzystują zautomatyzowane systemy, takie jak zrobotyzowane systemy poszycia, zautomatyzowane gromadzenie/analiza danych i programy komputerowe do identyfikacji potencjalnych reagentów. HTS zrewolucjonizował proces odkrywania leków i jest wykorzystywany przez firmy farmaceutyczne, instytucje akademickie i laboratoria badawcze do szybkiej identyfikacji nowych potencjalnych kandydatów na leki.
Oferujemy różnorodne produkty, aby zapewnić naukowcom kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich ich potrzeb w zakresie badań wysokoprzepustowych.
KitAlysis™- zestawy do wysokoprzepustowych badań przesiewowych
ChemBeads - szklane kulki pokryte katalizatorem zaprojektowane do HTE w celu wyeliminowania problemów z obsługą ciał stałych w automatyzacji
Produkty
Zestawy przesiewowe KitAlysis™
Platforma zestawów przesiewowych KitAlysis™ pozwala na przeprowadzenie 24 unikalnych reakcji chemicznych z ~100 mg substratu dostarczonego przez użytkownika. Wykorzystując KitAlysis™ Benchtop Inertion Box, reakcje te mogą być przeprowadzane w atmosferze obojętnej bez użycia komory rękawicowej. Zestawy do badań przesiewowych KitAlysis™ są dostępne w wersji wstępnie przygotowanej dla siedmiu różnych typów reakcji:
![KitAlysis<sup>™</sup> Starter Kit Zestaw do badań przesiewowych KitAlysis™ (Z742108) zawierający 24-dołkowy blok reakcyjny, pudełko do wprowadzania i zestaw śrubokrętów używany do eksperymentów o wysokiej przepustowości.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/synthesis-enabling-tools/kitalysis-starter-kit/kitalysis-starter-kit.jpg)
Zestaw startowy KitAlysis
Base Screening - 11 zasad, po 2 fiolki z każdej i 2 otwarte fiolki na dodatkowe zasady, które można dodać według uznania chemika, aby szybko i skutecznie przesiać zasady do reakcji sprzęgania krzyżowego
Buchwald-Hartwig Amination Screening - 12 katalizatorów, po 2 fiolki każdego, dla wielu układów zasad i rozpuszczalników do szybkiego przesiewania sprzęgania krzyżowego C-N Buchwalda-Hartwiga
Średnie (5, 6, 7) Przesiewanie metatezy zamykania pierścienia - 6 katalizatorów, po 4 fiolki z każdego, do szybkiego i wydajnego badania przesiewowego reakcji tworzenia pierścieni 5-, 6- i 7-członowych z dwóch wewnątrzcząsteczkowych terminalnych alkenów
Miyaura Borylation Screening - 6 katalizatorów, po 4 fiolki każdego z nich i 2 związki diboronu dla korzystnych warunków borylacji katalizowanej palladem
24 Pd Precatalyst Screening - 24 prekatalizatory sprzęgania krzyżowego pozwalające badaczowi zawęzić wybór do bardziej określonych zestawów
Badanie przesiewowe sprzęgania krzyżowego miedź C-N - 6 katalizatorów, po 4 fiolki każdego, dla wielu układów zasad i rozpuszczalników do szybkiego badania przesiewowego reakcji sprzęgania krzyżowego miedź C-N
Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Screening -6 katalizatorów, po 4 fiolki każdy, dla korzystnych warunków sprzęgania krzyżowego
![ChemBeads Szklane kulki powlekane katalizatorem ChemBeads w kolorze czerwonym.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/synthesis-enabling-tools/chembeads/chembeads.jpg)
Szklane kulki powlekane katalizatorem ChemBeads w kolorze czerwonym.
ChemBeads
ChemBeads to szklane kulki powlekane katalizatorem stosowane w procesach separacji i oczyszczania w eksperymentach o wysokiej wydajności. Te kulki katalityczne są idealne do zautomatyzowanych metod przesiewowych, ponieważ submiligramowe ilości ciał stałych mogą być dokładnie ważone i dozowane robotycznie. Ponadto, kulki ChemBeads mogą być odmierzane objętościowo, co eliminuje straty materiału. ChemBeads mają wysoki stosunek powierzchni do objętości oraz jednolity rozmiar i kształt, co zapewnia, że proces separacji jest spójny i wydajny, co prowadzi do wiarygodnych wyników.
Powiązane zasoby
- User Guide: Kitalysis™ High-Throughput Screening Platform
Optimize suitable catalytic reaction conditions more quickly and efficiently
- PEPPSI™ Catalyst - Introduction, Advantages and Applications
Discover PEPPSI catalysts for cross-coupling reactions. Improve yield and versatility in organic synthesis with these popular catalysts
- A-Phos
Explore our profile of versatile ligand for cross-coupling reactions, enhancing catalyst efficiency and selectivity
- 2nd Generation Buchwald Precatalysts
Read up on the technical article for more information on 2nd generation Buchwald precatalysts for efficient cross-coupling reactions
- ChemBeads
Find out more on the Solid catalyst-coated glass beads for efficient cross-coupling reactions.
- Zestaw do wysokoprzepustowych badań przesiewowych KitAlysis™ C-N (Buchwald-Hartwig)
Unlock C-N bond formation with the C-N Kitalysis Kit on innovative cross-coupling solutions.
- KitAlysis™ Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit
Enhance your cross-coupling reactions with the S-M Kitalysis Kit. Read more on efficient S-M bond formation.