Merck
KITALYSIS-24PD
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput 24 Pd Precatalyst Reaction Screening Kit-Pack of 2
Synonim(y):
Pd Precatalysts
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
Screening kit for cross-coupling reactions. Step-by-step user guides and a downloadable experimental excel sheets are provided in the below hyperlinks.
Step-by-Step Guide for KitAlysis High-Throughput Palladium Precatalyst Cross-Coupling Reaction Screening Kit
Downloadable experimental Excel Sheet
Each kit contains 2 customizable screening sets that include the following components:
  • 24 pre-weighed catalysts in glass micro vials loaded with stir bars and topped with cap mat.
  • 2 KitAlysis 24-Well reaction block replacement films.
  • 4 empty substrate stock solution reaction vials with stir bars.
  • 3 stir bars for stock solutions.
  • 1 internal standard.
Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
Cechy i korzyści
  • Designed and tested by synthetic chemists.
  • Easily run 24-microscale reaction in parallel.
  • Suggested conditions: 10 μmol reactions with 1 μmol catalyst (10 mol%) 0.1 M concentration, and 3 equiv. base.
  • Customizable and downloadable excel template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks.
Informacje prawne
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
Protokoły
Catalyst screening, KitAlysis™ High-Throughput Screening Kits, Thin layer chromatography (TLC), parallel analysis, parallel synthesisigh-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit, TLC-MS analysis
Powiązane treści
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.