Merck
903701
Sigma-Aldrich
tBuDavePhos Pd G3
1:1 THF adduct
Synonim(y):
t-BuDavePhos G3 Palladacycle, t-BuDavePhos Palladacycle
About This Item
Wzór liniowy:
C35H45N2O3PPdS · C4H8O
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CN(C1=C(C2=C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=CC=C2)C=CC=C1)C.NC3=C(C4=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C4)C=CC=C3.C5COCC5
InChI
1S/C22H32NP.C12H10N.C4H8O.CH4O3S.Pd/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-12-10-14-18(20)17-13-9-11-15-19(17)23(7)8;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-2-4-5-3-1;1-5(2,3)4;/h9-16H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1-4H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
PJRGOORCHKDNHB-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
tBuDavePhosPd G3 to prekatalizator Buchwalda trzeciej generacji (G3). Jest odporny na powietrze, wilgoć i wysoką temperaturę oraz jest wysoce rozpuszczalny w szerokiej gamie popularnych rozpuszczalników organicznych. Ma długą żywotność w roztworach. tBuDavePhosPd G3 jest doskonałym odczynnikiem do reakcji sprzęgania krzyżowego katalizowanych palladem. Niektóre z jego unikalnych cech obejmują niższe obciążenia katalizatora, krótszy czas reakcji, wydajne tworzenie aktywnych form katalitycznych i dokładną kontrolę stosunku ligandu do palladu.
Zastosowanie
tBuDavePhosPd G3 został użyty jako prekatalizator do syntezy arylosulfonamidów poprzez katalizowaną palladem chlorosulfonylację kwasów aryloboronowych. Może być również stosowany w różnych reakcjach sprzęgania krzyżowego C-C i C-N.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Robb DeBergh et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(29), 10638-10641 (2013-07-11)
A palladium-catalyzed method for the preparation of sulfonamides is described. The process exhibits significant functional group tolerance and allows for the preparation of a number of arylsulfonyl chlorides and sulfonamides under mild conditions.
Nicholas C Bruno et al.
Chemical science, 4, 916-920 (2013-05-15)
A series of easily prepared, phosphine-ligated palladium precatalysts based on the 2-aminobiphenyl scaffold have been prepared. The role of the precatalyst-associated labile halide (or pseudohalide) in the formation and stability of the palladacycle has been examined. It was found that