Merck
776106
Sigma-Aldrich
AdBrettPhos Pd G3
Synonim(y):
Di-Ad-BrettPhos-G3-Palladacycle, [2-(Di-1-adamantylphosphino)-2′,4′,6′-triisopropyl-3,6-dimethoxybiphenyl][2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H74NO5PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1010.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
251-253 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COC1=CC=C(OC)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P([C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3)[C@@]6(C[C@H](C7)C8)CC7C[C@H]8C6.NC9=CC=CC=C9C%10=CC=CC=C%10[Pd]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C43H61O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
OZFYYHNERORONM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Prekatalizator Pd 3. generacji Buchwalda ozdobiony masowym ligandem di-adamntylowym BrettPhos. Kompleks ten został wykorzystany w monoarylacji amoniaku, wykazując przydatność dla trudnych 5-członowych substratów heterocyklicznych.
Łagodna i wysoce selektywna katalizowana palladem monoarylacja amoniaku możliwa dzięki zastosowaniu masywnych ligandów biarylofosfinowych i prekatalizatorów palladowych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
776106-5G4061833332610
776106-100MG4061833231777
776106-10G
776106-2G4061833332603
776106-500MG4061833231784