Key Documents
79432
Phosphazene base P1-t-Bu-tris(tetramethylene)
≥97.0% (NT)
Synonim(y):
tert-Butylimino-tri(pyrrolidino)phosphorane, BTPP, BTTP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (NT)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509
tw
119-122 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)N=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C16H33N4P/c1-16(2,3)17-21(18-10-4-5-11-18,19-12-6-7-13-19)20-14-8-9-15-20/h4-15H2,1-3H3
Klucz InChI
PVNUIRUAPVSSOK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Odczynniki fosfazenowe są dostępne jako zasady monomeryczne (P1 i BEMP), dimeryczne (P2) i tetrameryczne (P4) z różnymi łańcuchami bocznymi w celu kontrolowania ich sterycznej przeszkody.