Merck
728411
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine solution
1 M in hexane, ≥97% (GC), 97% (GC)
Synonim(y):
BEMP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H31N4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97% (GC)
97% (GC)
Formularz
liquid
stężenie
1 M in hexane
zanieczyszczenia
≤0.10% water
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
Klucz InChI
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)