Merck
900620
Sigma-Aldrich
4MetBuXPhos Pd G3
Synonim(y):
Metanosulfoniano (2-di-tert-butylofosfino-3,4,5,6-tetrametylo-2′,4′,6′-triizopropylo-1,1-bifenylo)(2′-amino-1,1′-bifenylo-2-ylo) pallad(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H66NO3PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
850.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C4=C(C=5C(=CC(=CC5C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(=C(C(=C4C)C)C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
InChI
InChI=1S/C33H53P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)26-17-27(20(3)4)30(28(18-26)21(5)6)29-24(9)22(7)23(8)25(10)31(29)34(32(11,12)13)33(14,15)16;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h17-21H,1-16H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;-1;;+2/p-1
Klucz InChI
XHETXDRRRUEBJH-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
4MetBuXPhos Pd G3 to prekatalizator palladowy trzeciej generacji (G3) Buchwald do sprzęgania krzyżowego, wykazujący lepszą stabilność i reaktywność w porównaniu z poprzednimi generacjami. Ten sam produkt był wcześniej wymieniony pod nazwą RNI00184.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
Prekatalizatory palladowe G3 i G4 Buchwald to najnowsze, stabilne w powietrzu, wilgoci i temperaturze kompleksy sprzęgania krzyżowego stosowane w tworzeniu wiązań ze względu na ich wszechstronność i wysoką reaktywność.