Merck
905607
Sigma-Aldrich
(R)-Tol-BINAP Pd G3
≥95%
Synonim(y):
(R)-Tol-BINAP G3 palladacykl, (R)-Tol-BINAP palladacycle
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C61H53NO3P2PdS
Masa cząsteczkowa:
1048.51
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
Właściwości
generation 3
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
PC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1C3=C(C)C=CC4=C3C=CC=C4.NC(C=CC=C5)=C5C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6.[Tol2].[Tol2].P
Opis ogólny
(R)-Tol-BINAP Pd G3 jest prekatalizatorem Buchwalda trzeciej generacji (G3). Jest stabilny termicznie, odporny na działanie powietrza i wilgoci oraz dobrze rozpuszczalny w szerokiej gamie popularnych rozpuszczalników organicznych. Ma długą żywotność w roztworach. Qphos Pd G3 jest doskonałym odczynnikiem do reakcji sprzęgania krzyżowego katalizowanych palladem. Niektóre z jego unikalnych cech obejmują niższe obciążenie katalizatora, krótszy czas reakcji, wydajne tworzenie aktywnych form katalitycznych i dokładną kontrolę stosunku ligandu do palladu.
Zastosowanie
(R)-Tol-BINAP Pd G3 może być stosowany w stereoselektywnej syntezie perfluoroalkilopodstawionych enonów poprzez reakcję czterech składników, alkinów, jodoperfluoroalkanów, kwasów (hetero)aryloboronowych i tlenku węgla.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sylwester Domański et al.
The Journal of organic chemistry, 82(15), 7998-8007 (2017-07-06)
A four-component Pd-catalyzed protocol for direct synthesis of perfluoroalkyl-substituted enones is reported. Under mild conditions and low catalyst loading, alkynes, iodoperfluoroalkanes, (hetero)arylboronic acids, and carbon monoxide are assembled into highly elaborate products with good yields and excellent regio- and stereoselectivities.
Pd-Catalyzed Carbonylative Carboperfluoroalkylation of Alkynes. Through-Space 13C-19F Coupling as a Probe for Configuration Assignment of Fluoroalkyl-Substituted Olefins.
Domanski S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(15), 7998-8007 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
905607-1G
905607-250MG