Key Documents
693065
(R)-BINAP
Synonim(y):
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene, (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl, (R)-(+)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine), (R)-(+)-BINAP
About This Item
Polecane produkty
Postać
crystals
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D +222°, c = 0.5% in benzene
mp
239-241 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
Klucz InChI
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago