Kluczowe dokumenty
295817
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene
97%
Synonim(y):
(R)-(+)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine), (R)-(+)-BINAP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]19/D +233°, c = 0.3 in toluene
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
239-241 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
Klucz InChI
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene is an axially dissymmetric bis(triaryl)phosphine ligand for asymmetric reactions.
Zastosowanie
Complex with Ag(I) used to catalyze an asymmetric aldol reaction between alkenyl trichloroacetates and aldehydes. Also used with Ag(I) to catalyze an enantioselective hetero-Diels-Alder reaction of azo compounds.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.