Key Documents
295825
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene
97%
Synonim(y):
(S)-(−)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine), (S)-(−)-BINAP
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]19/D −233°, c = 0.3 in toluene
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
238-240 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
Klucz InChI
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ligand used in a palladium-catalyzed, asymmetric, tandem Heck reaction-carbanion capture process leading to a synthesis of a tricyclic sesquiterpene. Also used in a ruthenium-catalyzed asymmetric hydrogenation of α,β-unsaturated acids.
- Enantioselective and diastereoselective unpoled carbonyl allylation
- Syntehsis of organophophine oxides as anittumor agents
- SN2 halogenation of hydroxy groups
- Synthesis of BINAP complexes
- Studies of conformational flexibility of BINAP chelates
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.