Kluczowe dokumenty
638021
DavePhos
97%
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2′-(N,N-dimethylamino)biphenyl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Hydroaminations
reagent type: ligand
reaction type: Kumada Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
121-124 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CN(C)c1ccccc1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H36NP/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22/h9-12,17-22H,3-8,13-16H2,1-2H3
Klucz InChI
ZEMZPXWZVTUONV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Palladium catalyzed sp3 arylation of 2-substituted-N-iminopyridinium ylides with different aryl chlorides to yield functionalized pyridines.
- Preparation of functionalized benzylic sulfones via palladium-catalyzed Negishi cross-coupling between alkyl sulfones and aryl halides.
- C-C Coupling of 3-haloquinolines with aryl sulfinates via palladium-catalyzed desulfitative arylation to form the corresponding biaryl compounds.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Buchwald Phosphine Ligands
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Powiązane treści
Platforma Catalexis usprawnia katalizę poprzez cyfrową optymalizację doboru katalizatora w celu identyfikacji najbardziej efektywnych ligandów fosfinowych do reakcji sprzęgania krzyżowego.