Kluczowe dokumenty
695211
tBuMePhos
Synonim(y):
2-Di-tert-butylphosphino-2′-methylbiphenyl, t-Butyl MePhos
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
mp
90-95 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cc1ccccc1-c2ccccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H29P/c1-16-12-8-9-13-17(16)18-14-10-11-15-19(18)22(20(2,3)4)21(5,6)7/h8-15H,1-7H3
Klucz InChI
UJONYAVMBYXBJQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
695211-500MG | 4061832296593 |
695211-1G | 4061826700617 |