Kluczowe dokumenty
335991
Tetrabutylammonium acetate
97%
Synonim(y):
Octan N,N,N-tributylo-1-butanaminy, Octan tetra-n-butyloamonu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
95-98 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To catalyze the alkynylation of carbonyl compounds with trimethylsilylacetylenes providing good yields of propargylic alcohols.
- Along with tetrabutylammonium bromide (TBAB) as a molten reaction medium in the synthesis of 4-aryl-2-quinolones.
- As a promoter in the regioselective direct arylation of azoles (1-methylpyrazole, oxazole, and thiazole) with aryl bromides in presence of palladium acetate catalyst.
- As an ionic liquid to dissolve cellulose in the presence of DMSO co-solvent.
- As an activator in the synthesis of disubstituted alkynes through copper-free Sonogashira coupling reaction.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
335991-10G | 4061826742747 |
335991-25G | |
335991-1G | |
335991-50G | 4061826742754 |
335991-5G | 4061826742761 |