Merck
667196
Sigma-Aldrich
9,9-Dimethyl-4,5-bis(di-tert-butylphosphino)xanthene
97%
Synonim(y):
t-Bu-Xantphos
About This Item
Wzór liniowy:
(C15H12O)(P(C4H9)2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
mp
153-157 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48OP2/c1-27(2,3)33(28(4,5)6)23-19-15-17-21-25(23)32-26-22(31(21,13)14)18-16-20-24(26)34(29(7,8)9)30(10,11)12/h15-20H,1-14H3
Klucz InChI
ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
667196-1G4061826699850
667196-500MG4061833281857