Kluczowe dokumenty
704946
SPhos Pd G1, Methyl t-Butyl Ether Adduct
Synonim(y):
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) chloride - methyl-t-butyl ether adduct, (SPhos) palladium(II) phenethylamine chloride (1:1 MTBE solvate), Chloro(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2-aminoethylphenyl)]palladium(II) - methyl-t-butyl ether adduct, SPhos Palladacycle, SPhos precatalyst
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
Właściwości
generation 1
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
160-170 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COC(C)(C)C.NCCc1ccccc1[Pd]Cl.COc2cccc(OC)c2-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C26H35O2P.C8H10N.C5H12O.ClH.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)6-4;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;1-4H,6-7,9H2;1-4H3;1H;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
CLLOZWOLUBODPC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for C-N bond forming reaction.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?