Kluczowe dokumenty
901906
SPhos
95%
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl, S Phos
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
164-166 °C (lit.)
165.5 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
Klucz InChI
VNFWTIYUKDMAOP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Katalizowana palladem reakcja krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura między zabezpieczonym Boc aminometylotrifluoroboranem i chlorkami arylowymi lub hetarylowymi z wytworzeniem odpowiednich aminomethylarenów.
- Katalizowana palladem reakcja krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura pomiędzy 4-metylopodstawionym odczynnikiem piperydynylocynkowym i różnymi jodkami arylowymi lub heteroarylowymi z utworzeniem różnych podstawionych piperydyn.
- Wewnątrzcząsteczkowe sprzęganie Suzuki-Miyaura w celu utworzenia 18-członowego pierścienia makrocyklicznego podczas wieloetapowej syntezy rykardyny C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901906-1G | 4061835511150 |
901906-250G | 4061835519859 |
901906-25G | 4061835559947 |
901906-5G | 4061835511181 |