Key Documents
672661
2-(Di-tert-butyl-phosphino)-1-phenyl-1H-pyrrole
95%
Synonim(y):
N-Phenyl-2-(di-tert-butylphosphino)pyrrole, N-Phenylpyrrol-2-yldi-tert-butylphosphine, cataCXium® PtB, phosphine ligands
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(c1cccn1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H26NP/c1-17(2,3)20(18(4,5)6)16-13-10-14-19(16)15-11-8-7-9-12-15/h7-14H,1-6H3
Klucz InChI
DVVDGSKDQGMLPW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.
Ligandy cataCXium® ułatwiają reakcje sprzęgania krzyżowego, niezbędne w nauce o polimerach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.